Learn More
5-Bromo-2-fluoropyridine, 98%
Codice prodotto. p-7047632
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 766-11-0 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 766-11-0
Formula molecolare C5H3BrFN
Molecular Weight (g/mol) 175.988
Numero MDL MFCD01863742
InChI Key MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-5-bromopyridine, 3-bromo-6-fluoropyridine, 5-bromo-2-fluoro pyridine, 5-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo pyridine, pubchem3550, 2-fluro-5-bromo-pyridine, acmc-209p4s, bromo-2-fluoropyridine, 5
PubChem CID 2783168
IUPAC Name 5-bromo-2-fluoropyridine
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-fluoropyridine
Densità 1.72
Punti di ebollizione 162°C to 164°C
Punto d'infiammabilità 73°C (163°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.5294
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1363171
Peso formulazione 175.99
Percent Purity 98%
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.