Learn More
5-Bromo-1-pentene, 95%
Codice prodotto. p-3757062 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
50g
CAS: 1119-51-3 | C5H9Br | 149.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1119-51-3
Formula molecolare C5H9Br
Molecular Weight (g/mol) 149.03
Numero MDL MFCD00000264
InChI Key LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide
PubChem CID 70704
IUPAC Name 5-bromopent-1-ene
SMILES C=CCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1-pentene
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Densità 1.2600g/mL
Punti di ebollizione 126.0°C to 127.0°C (765.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 30°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br(CH2)3CHCH2
Indice di rifrazione 1.4620 to 1.4650
Quantità 2.5 g
Numero UN 1993
Gravità specifica 1.26
Peso formulazione 149.03
Percent Purity 95%