Learn More
5-Bromo-1-indanone, 97%
Codice prodotto. p-3757064 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 34598-49-7 | C9H7BrO | 211.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34598-49-7
Formula molecolare C9H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 211.06
Numero MDL MFCD00082718
InChI Key KSONICAHAPRCMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-1-indanone, 5-bromoindanone, 5-bromoindan-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro, 1-indanone, 5-bromo, 5-bromo-indanone, 5-bromo indanone, zlchem 204, 5-bromo-1-oxoindane
PubChem CID 520695
IUPAC Name 5-bromo-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1-indanone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 126.0°C to 130.0°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 211.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder