Learn More
5-Aminoindan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
184.00€ - 932.00€
Identificatori chimici
CAS | 3470-54-0 |
---|---|
Formula molecolare | C9H9NO |
Molecular Weight (g/mol) | 147.177 |
InChI Key | HODOSJNSRPXYBH-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 5-aminoindan-1-one, 5-amino-1-indanone, 5-amino-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-amino-2,3-dihydro, 5-aminoindanone, 5-amino-1-oxoindane, 5-amino-indan-1-one, pubchem14476, 5-amino-1-indanone #, 5-azanyl-2,3-dihydroinden-1-one |
PubChem CID | 312890 |
IUPAC Name | 5-amino-2,3-dihydroinden-1-one |
SMILES | C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)N |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10099411
|
Thermo Scientific Maybridge
NRB01003DA |
1 g |
184.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10650866
|
Thermo Scientific Maybridge
NRB01003DE |
5 g |
602.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10081964
|
Thermo Scientific Maybridge
NRB01003EA |
10 g |
932.00€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Identificatori chimici
3470-54-0 | |
147.177 | |
5-aminoindan-1-one, 5-amino-1-indanone, 5-amino-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-amino-2,3-dihydro, 5-aminoindanone, 5-amino-1-oxoindane, 5-amino-indan-1-one, pubchem14476, 5-amino-1-indanone #, 5-azanyl-2,3-dihydroinden-1-one | |
5-amino-2,3-dihydroinden-1-one |
C9H9NO | |
HODOSJNSRPXYBH-UHFFFAOYSA-N | |
312890 | |
C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)N |
Specifica
5-Aminoindan-1-one | |
97% | |
C9H9NO | |
HODOSJNSRPXYBH-UHFFFAOYSA-N | |
5-amino-2,3-dihydroinden-1-one | |
312890 | |
97% |
3470-54-0 | |
Amber glass bottle | |
5-aminoindan-1-one, 5-amino-1-indanone, 5-amino-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-amino-2,3-dihydro, 5-aminoindanone, 5-amino-1-oxoindane, 5-amino-indan-1-one, pubchem14476, 5-amino-1-indanone #, 5-azanyl-2,3-dihydroinden-1-one | |
C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)N | |
147.177 | |
147.18 |
Titolo del prodotto
5-Aminoindan-1-one, 97%, Thermo Scientific™