Learn More
5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10785072
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
CAS: 42933-43-7 | C8H9NO | 135.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42933-43-7
Formula molecolare C8H9NO
Molecular Weight (g/mol) 135.17
InChI Key YJMADHMYUJFMQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylamine, 5-amino-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-aminocoumaran, 5-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-amine, pubchem16462, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine;, 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine;
PubChem CID 3841102
IUPAC Name 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amine
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2, 3-dihydrobenzofuran
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 81.6°C to 83.4°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 135.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.