Learn More
5-Amino-1-pentanol, 50 wt.% aqueous solution, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10391253
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
800 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 2508-29-4 | C5H13NO | 103.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2508-29-4, 7732-18-5
Formula molecolare C5H13NO
Molecular Weight (g/mol) 103.16
Numero MDL MFCD00008237
InChI Key LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-1-pentanol, 5-aminopentanol, 1-pentanol, 5-amino, pentanol, 5-amino, 5-amino-1-pentanol in water, 5-amino pentanol, 5-amino-l-pentanol, 5-aminopentanol-1, 5-hydroxypentylamine, 1-amino-5-pentanol
PubChem CID 75634
IUPAC Name 5-aminopentan-1-ol
SMILES C(CCN)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-1-pentanol
CAS min. % 48.0
CAS max % 52.0
Densità 0.9870g/mL
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare OH(CH2)5NH2
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.987
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Peso formulazione 103.16
Percent Purity 48.0 to 52.0%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Amino-1-pentanol, 50 wt.% aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.