Learn More
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10600283
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 18213-75-7
Formula molecolare C5H8N4O
Molecular Weight (g/mol) 140.146
Numero MDL MFCD00111808
InChI Key JGSQVTVXGXOSCH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 265696
IUPAC Name 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxamide
SMILES CN1C(=C(C=N1)C(=O)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide, 5-amino-1-methyl, pubchem22392, 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxamide, 5-azanyl-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide, 1-methyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide,5-amino-1-methyl, 5-imino-1-methyl-2h-pyrazole-4-carboxamide, 3-imino-2-methyl-2,3-dihydro-1h-pyrazole-4-carboxamide
Peso formulazione 140.15
Percent Purity 95%