Learn More
5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid), 99%
Codice prodotto. p-4813166 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 69-78-3 | C14H8N2O8S2 | 396.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-78-3
Formula molecolare C14H8N2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 396.34
Numero MDL MFCD00007140
InChI Key KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
PubChem CID 6254
ChEBI CHEBI:86228
IUPAC Name 5-[(3-carboxy-4-nitrophenyl)disulfanyl]-2-nitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5, 5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)
Punto di fusione 240.0°C to 245.0°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [-SC6H3(NO2)CO2H]2
Quantità 1 g
Beilstein 10, IV, 344
Fieser 01,351
Indice di Merck 15, 3606
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble
Peso formulazione 396.34
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,5` -Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)