Learn More
5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 99%
Codice prodotto. p-116777 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
CAS: 126-81-8 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126-81-8
Formula molecolare C8H12O2
Molecular Weight (g/mol) 140.18
Numero MDL MFCD00001588
InChI Key BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
PubChem CID 31358
IUPAC Name 5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
SMILES CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5, 5-Dimethyl-1, 3-cyclohexanedione
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 147.0°C to 150.0°C
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C6H6(=O)2
Quantità 25 g
Beilstein 07, 559
Fieser 01,266
Indice di Merck 15, 3264
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5 % (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,benzene,chloroform,and acetic acid
Peso formulazione 140.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione