Learn More
Thermo Scientific™ 4mL (13mm) Screw Thread Vial Kits
Manufactured from high quality glass, these 4mL (13mm), 15x45mm vials feature 13-425 thread finish and fit a variety of autosamplers.
32.70€ - 135.24€
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno | 15 mm |
---|---|
Pre-intagliato | No |
Volume (sistema metrico) | 4 mL |
Volume (sistema metrico) totale | 4 mL |
Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Colore | Setto | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Colore | Setto | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12440168
|
Thermo Scientific™
C4015-017A |
No | Amber | Red PTFE/White Silicone | Polybag |
74.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12450168
|
Thermo Scientific™
C4015-017AW |
Sì | Amber | Red PTFE/White Silicone | Polybag | ||||
12480178
|
Thermo Scientific™
C4015-17A |
No | Amber | Red PTFE/White Silicone | Tray |
76.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12490178
|
Thermo Scientific™
C4015-17AW |
Sì | Amber | Red PTFE/White Silicone | Tray |
78.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12480168
|
Thermo Scientific™
C4015-021AW |
Sì | Amber | White Virgin PTFE, 0.01 in. | Polybag | ||||
12450188
|
Thermo Scientific™
C4015-21AW |
Sì | Amber | White Virgin PTFE, 0.01 in. | Tray |
48.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12460198
|
Thermo Scientific™
C4015-482A |
No | Clear | PTFE/Red Rubber | Tray | ||||
12430168
|
Thermo Scientific™
C4015-017 |
No | Clear | Red PTFE/White Silicone | Polybag |
73.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12470178
|
Thermo Scientific™
C4015-17 |
No | Clear | Red PTFE/White Silicone | Tray |
76.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12400188
|
Thermo Scientific™
C4015-17W |
Sì | Clear | Red PTFE/White Silicone | Tray |
77.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12490168
|
Thermo Scientific™
C4015-021W |
Sì | Clear | White Virgin PTFE, 0.01 in. | Polybag | ||||
12420198
|
Thermo Scientific™
C4015-410A |
No | Clear | White Virgin PTFE, 0.01 in. | Tray | ||||
10169094
|
Thermo Scientific™
C4015-21W |
Sì | Clear | White Virgin PTFE, 0.01 in. | Tray |
44.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
Manufactured from high quality glass, these 4mL (13mm) 15 x 45mm vials feature a 13-425 thread finish. Available in Thermo Scientific™ National™ and Chromacol™ brands.
Feature superior 51A amber (Type 1, Class AB) or 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass construction.- Microsampling and High Recovery Vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
- Graduated, write-on patch available for convenient sample identification
- Optional silanized (deactivated) glass maximizes recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds
- Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Recommended for the following instruments:
- Thermo Scientific™ Dionex™
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (Wisp 48 Position Carousel)
Specifica
15 mm | |
4 mL | |
45 mm | |
13-425 mm |
No | |
4 mL | |
13-425 |