Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 1000 D MWCO Standard RC Pre-Treated Dialysis Kits
With chemically-treated tubing to remove any trace levels of heavy metals and sulfide compounds
182.00€ - 254.00€
Specifica
MWCO 1 kDa
Quantità 1 m Tubing/Kit
Visualizza altre specifiche
Includes:
  • 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15300692
Vedere i documenti
Spectrum™
132105T
29 mm 6.4 mL/cm vol./length
254.00€
1m
15390682
Vedere i documenti
Spectrum™
132104T
24 mm 4.6 mL/cm vol./length
240.00€
1m
15380682
Vedere i documenti
Spectrum™
132103T
11.5 mm 1.1 mL/cm vol./length
182.00€
1m
Descrizione
Descrizione
  • Hydrophilic, symmetric porositiy
  • Equilibrated in water
  • Packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
  • For small experiments or qualifying a membrane for a particular application
Specifica
Specifica
1 kDa
1 m Tubing/Kit