Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 1000 D MWCO Standard RC Pre-wetted Dialysis Kits
With Pre-wetted ready-to-use tubing, not requiring soaking to remove glycerol
180.00€ - 198.00€
Specifica
MWCO 1 kDa
Quantità 1 m Tubing/Kit
Visualizza altre specifiche
Includes:
  • 1 meter of Spectra/Por 6 Dialysis Tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyancy)
  • 1 Weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 5 Tubing Opening Picks
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15330742
Vedere i documenti
Spectrum™
132638T
24 mm 4.6 mL/cm vol./length
180.00€
1m
15320742
Vedere i documenti
Spectrum™
132636T
11.5 mm 1.1 mL/cm vol./length
180.00€
1m
15340742
Vedere i documenti
Spectrum™
132640T
29 mm 6.4 mL/cm vol./length
198.00€
1m
Descrizione
Descrizione
  • Clear, flexible, study standard grade Regenerated Cellulose (RC) dialysis membrane
  • Membrane packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
  • Kits available in 1m tubing lengths ideal for membrane evaluation and qualification
  • Include a pair of closures and convenient tubing opening picks
Specifica
Specifica
1 kDa
1 m Tubing/Kit