Learn More
Cytiva Exonuclease I
Catalyzes sequential removal of nucleotides 3' end of single-stranded DNA molecule
445.00€ - 757.00€
Specifica
Purezza >95% by SDS-PAGE
Sorgente Bacteria
Product Type Exonuclease I
Peso molecolare 54.5kd
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10228854
Vedere i documenti
Cytiva
E70073Z
2500 U
445.00€
2500 unità
10300175
Vedere i documenti
Cytiva
E70073X
5000 U
757.00€
5000 unità
Descrizione
Descrizione
  • Monomeric and bacterial
  • Molecular weight: 54.5kd
  • Expressed in E.Coli
  • Inactivated by heating at 80°C for 15 minutes
  • Active in PCR buffers
  • Activity: 10U/μL
  • Free of contaminating endonucleases, double-stranded exonucleases and ribonucleases
  • >95% pure by SDS-PAGE
Specifica
Specifica
>95% by SDS-PAGE
Bacteria
Exonuclease I
54.5kd