Learn More
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Light Blue
Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces
61.20€ - 106.00€
Specifica
Certificazione/Conformità BS5609:1986 Section 2 and section 3
Descrizione BMP71 Label Printer Tapes
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Light Blue
Finitura Gloss
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensions (LxW) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensions (LxW) Prezzo Quantità e disponibilità  
11705643
Vedere i documenti
Brady™
142379
50 ft. x 0.5 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11735623
Vedere i documenti
Brady™
142377
50 ft. x 2 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Vinyl film with permanent adhesive
  • Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
  • Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
  • Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Specifica
Specifica
BS5609:1986 Section 2 and section 3
Permanent Acrylic
Gloss
Vinyl Tape
BMP™71 Printer
1 Ea.
0.102 mm
15.24 m
BMP71 Label Printer Tapes
Light Blue
Vinyl (B-595)
Labeling pipes, walls, equipment, windows
1
-40°C to +82°C
50 ft.