Learn More
BrandTech™ VITLAB™ Griffin Polypropylene Beakers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Descrizione
Certifications
Meets the requirements of ISO 7056
Specifica
Specifica
Diametro (sistema metrico) base | 50 mm |
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Materiale | Polypropylene |
Altezza (sistema metrico) | 70 mm |
Incrementi | 20 mL |
Quantità | 12 Pk. |
Tipo | Becher |
Graduated | Sì |