Learn More
Hamilton™ Microlab™ 1700 Series Gastight™ Syringes
For dispensing both liquids and gases
128.00€ - 181.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11542385
|
Hamilton™
80262 |
25 μL | 22s G | 1702 |
130.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10402622
|
Hamilton™
81062 |
100 μL | 22s G | 1710 |
128.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11550112
|
Hamilton™
80062 |
10 μL | 26s G | 1701 |
181.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Equipped with precision-machined polymer plunger tip, often PTFE, which creates leak-free seal
- Tight fit feature ensures tip wipes interior of syringe barrel free of sample
- Reduces the chance deposit will occur in samples with dissolved or suspended molecules and result in damaged plunger
- ChemSeal termination