Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Insert System Microplates - 24-Well Standard Plate
24-well standard plate
140.00€ - 146.00€
Specifica
Sterilità | Sterile |
---|---|
Tipo | Cell Culture Insert System |
Conteggio pozzetti | 24 |
Da utilizzare con (applicazione) | Co-culture, secretion studies, migration studies |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Insert system |
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15503783
|
BRAND™
782890 |
cellGrade plus |
146.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15620647
|
BRAND™
782880 |
pureGrade S |
140.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Transparent
- Available with pureGrade™ S and cellGrade™ plus surface
- Includes 24 individually fillable wells that can be fitted with strips of 4 inserts and/or individual inserts
- Guide ridges for perfect insert fit
- Designed feeding ports for easy media changes, suitable for robotics/automation
- 10 plates/Pk. (Individually wrapped with lid)
Applications:
Co-culture, secretion studies, migration studies
Compliance
ANSI/SLAS standards 1 and 4
Specifica
Sterile | |
24 | |
Insert system |
Cell Culture Insert System | |
Co-culture, secretion studies, migration studies |