Learn More
Brady™ 4900 Series Thermal Transfer Printer Ribbons, Black
For use with Brady 360X-Plus II, Thermal Transfer Printers. Brady™ 4900 Series Thermal Transfer Printer Ribbons are smear resistant at high temperatures and solvent resistant.
73.85€ - 236.00€
Specifica
Product Type | Printer Ribbon |
---|---|
Colore | Black |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermal Transfer Printer |
Descrizione | Ribbon Series: 4900 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11508424
|
Brady™
035268 |
984 ft. | 3.27 in. |
146.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10437522
|
Brady™
011511 |
360 ft. | 4 in. |
73.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11518424
|
Brady™
035269 |
984 ft. | 2.36 in. |
104.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11528424
|
Brady™
035270 |
984 ft. | 5.12 in. |
236.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- R4908, R4902, R4900, R4904 : core inside diameter is 1 in. (25.40mm), ink side out
- R4913, R4901 : core inside diameter is 0.5 in. (12.7mm)
Specifica
Printer Ribbon | |
Black | |
Thermal Transfer Printer | |
Ribbon Series: 4900 |