Learn More
Thermo Scientific™ 4 x 100mL Swinging Bucket Rotor
Combine Thermo Scientific™ 4 x 100mL Swinging Bucket Rotor with an optional aerosol-tight cap for added sample protection.
Marca:  Thermo Scientific™ 75007591
Codice prodotto. 10751401
  • 874.35€ / Pezzo
The Academic Best Buy Book 2025
Usa il codice promozionale 25081 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Combine the Thermo Scientific™ 4 x 100mL Swinging Bucket Rotor with an optional aerosol-tight cap for extra protection.
Specifications
  • Capacity is flexible with adapters: 1.5 to 100mL
  • Capacity: 4 × 100mL
  • Maximum speed/RCF: 4000rpm/2590 x g
Ordering Information:
Order round buckets (75007555), tube adapters and aerosol-tight cap separately. Contact your service representative for information.
Compatible with:
Thermo Scientific™ Primo™/Primo R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4 x 100mL Swinging Bucket Rotor
4 x 100 mL
4,000 rpm
100 mm
Thermo Scientific Sorvall Primo and Primo Centrifuges
Yes
Rotore oscillante
2,590 x g
14.5 cm
44 mm
Biocontainment certified by CAMR, HPA, Porton Down, U.K.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 4 x 100mL Swinging Bucket Rotor > Capacity: 4 x 100mL