Learn More
Diba Omnifit™ Rotary Valves with Omnifit Cap System
Rotary Valves with Omnifit Cap System features a PTFE body and PCTFE rotor that offers excellent chemical resistance.
Marca:  Diba Omnifit™ 21939-20
Codice prodotto. 15893035
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Pressure rated up to 50 psi (3.4 bar).
  • Rotary valves have a 1.5 mm bore and accept tubing sizes between 1 and 4 mm OD.
  • Select from various configurations to suit your application.
Specifica
Specifica
4 Way Valve 90°
1.5 mm
1 to 4 mm
Omnifit Cap System or 1/4 in.-28 UNF(F)
4 Ports
0.06 in.
0.04 in. to 0.16 in.
50 psi, 3.4 bar
4-way Valve