Learn More
4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10537390
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
CAS 1736-56-7
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H5F3O2
Quantità 1 g
Sinonimo 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 2-oxidanylidene-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 4-trifluoromethylphenyl oxo acetaldehyde, oxo 4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-ethanedione
InChI Key BGOMXTCPIUNFKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C=O)C(F)(F)F
IUPAC Name 2-oxo-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 202.132
PubChem CID 2783286
Peso formulazione 202.13
Percent Purity 97%