Learn More
[4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3176225
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 163295-75-8
Formula molecolare C8H6ClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 258.64
Numero MDL MFCD01631932
InChI Key KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl-phenyl-methanesulfonyl chloride, alpha-chlorosulphonyl-4-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 594332
IUPAC Name [4-(trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 258.65
Percent Purity 95%