Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10250065
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Identificatori chimici
CAS 64285-95-6
Formula molecolare C8H4F3NOS
Molecular Weight (g/mol) 219.181
Numero MDL MFCD00042412
InChI Key JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777338
IUPAC Name 1-isothiocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
CAS min. % 97.0
Densità 1.3500g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare CF3OC6H4NCS
Quantità 5 g
Sinonimo 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate
Peso formulazione 219.19
Percent Purity 97%