Learn More
4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7021546
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85013-98-5
Formula molecolare C9H7F3O2
Molecular Weight (g/mol) 204.15
Numero MDL MFCD00042404
InChI Key MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 4-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 4'-trifluoromethoxyacetophenone, 1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxyacetophenone
PubChem CID 522821
IUPAC Name 1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
Densità 1.278
Punti di ebollizione 47°C to 49°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Indice di rifrazione 1.456
Quantità 1 g
Beilstein 5930486
Peso formulazione 204.15
Percent Purity 98%