Learn More
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3830097
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 215460-40-5
Formula molecolare C12H14O3
Molecular Weight (g/mol) 206.24
Numero MDL MFCD09064964
InChI Key SIHCMIVOQNBOFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yloxy benzaldehyde, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-4-tetrahydropyranyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yl oxy benzaldehyde, 4-4-formylphenoxy tetrahydro-2h-pyran, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde
PubChem CID 15034751
IUPAC Name 4-(oxan-4-yloxy)benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(OC2CCOCC2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 97%