Learn More
4-tert-Butylbenzoyl chloride, 98%
Codice prodotto. p-78924 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 1710-98-1 | C11H13ClO | 196.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1710-98-1
Formula molecolare C11H13ClO
Molecular Weight (g/mol) 196.67
Numero MDL MFCD00000695
InChI Key WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74372
IUPAC Name 4-tert-butylbenzoyl chloride
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylbenzoyl chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0000g/mL
Punti di ebollizione 135°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CC6H4COCl
Indice di rifrazione 1.5354 to 1.5374
Quantità 5 g
Gravità specifica 1
Sinonimo benzoyl chloride, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylbenzoylchloride, p-t-butylbenzoyl chloride, p-tert-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-benzoyl chloride, 4-tert-butyl benzoyl chloride, 4-t-butylbenzoyl chloride, acmc-1brh5, 4-tertbutylbenzoyl chloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: readily hydrolysed
Peso formulazione 196.68
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-tert-Butylbenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.