Learn More
LEEC™ Armadietto per essiccazione a 4 ripiani con sportelli in vetro
Ideal for drying laboratory glassware, surgical instruments, warming, or simply for storage. LEEC™ Drying Cabinet with Glass Doors employs natural convection for drying.
Specifica
Temperatura (sistema metrico) | 50 °C |
---|---|
Tipo | Camera di essiccazione |
Da utilizzare con (applicazione) | Armadietti per l'asciugatura a drenaggio di vetreria e strumenti o per applicazioni che richiedono un riscaldamento controllato |
Materiale | Acciaio inox, poliestere |
Tensione | 230 V |
Descrizione
- Rust-resistant
- Finished in white powder-coated paint
- Heatproof, toughened glass doors
- Adjustable wire mesh shelves
- Waterproof heating elements
- Full-length, stainless steel hinges
- Spring loaded catches
- Stainless steel sliding shutter for ventilation.
- Adjustable front feet
Specifica
50 °C | |
Armadietti per l'asciugatura a drenaggio di vetreria e strumenti o per applicazioni che richiedono un riscaldamento controllato | |
230 V |
Camera di essiccazione | |
Acciaio inox, poliestere | |
50 Hz |