Learn More
4-Pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride, TECH, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3522541
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 679806-84-9
Formula molecolare C11H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 218.64
Numero MDL MFCD09064974
InChI Key AQFRTZZTRGGBKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyrimidin-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-2-yl-benzoyl chloride
PubChem CID 21092945
IUPAC Name 4-pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 218.64
Percent Purity 90%