Learn More
4-Phenylphenol, 97%
Codice prodotto. p-7081027
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
CAS: 92-69-3 | C12H10O | 170.211 g/mol
Fluorescence and phosphorescence quantum yields and fluorescence and phosphorescence lifetimes were obtained for 4-phenylphenol adsorbed on filter paper with either NaCl, NaBr, or NaI at 296 and 93 K. The solid-surface fluorescence and phosphorescence quantum yield values and phosphorescence lifetime values were obtained for p-aminobenzoic acid (PABA) and 4-phenylphenol adsorbed on α-cyclodextrin/NaCl mixtures. 4-Phenylphenol is used as an antioxidant and is a potential EDC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Fluorescence and phosphorescence quantum yields and fluorescence and phosphorescence lifetimes were obtained for 4-phenylphenol adsorbed on filter paper with either NaCl, NaBr, or NaI at 296 and 93 K. The solid-surface fluorescence and phosphorescence quantum yield values and phosphorescence lifetime values were obtained for p-aminobenzoic acid (PABA) and 4-phenylphenol adsorbed on α-cyclodextrin/NaCl mixtures. 4-Phenylphenol is used as an antioxidant and is a potential EDC.
Solubility
Soluble in water (0.7 mg/ml at 20°C), ether, most common organic solvents, methanol, and chloroform.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-69-3
Formula molecolare C12H10O
Molecular Weight (g/mol) 170.211
Numero MDL MFCD00002347
InChI Key YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol
PubChem CID 7103
ChEBI CHEBI:34422
IUPAC Name 4-phenylphenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenylphenol
Punto di fusione 164°C to 168°C
Punti di ebollizione 305°C to 308°C
Punto d'infiammabilità 165°C (329°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN3077
Beilstein 1907452
Indice di Merck 14,7305
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.7mg/ml at 20°C),ether,most common organic solvents,methanol,and chloroform.
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxybiphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: (1,1-Biphenyl)-4-ol