Learn More
4-Phenylazophenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
47.54€ - 132.66€
Identificatori chimici
CAS | 1689-82-3 |
---|---|
Formula molecolare | C12H10N2O |
Molecular Weight (g/mol) | 198.23 |
Numero MDL | MFCD00002330 |
InChI Key | JTSBGMZPPPULTA-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | C.I. 11800, 4-Hydroxyazobenzene, Solvent Yellow 7 |
PubChem CID | 5354198 |
IUPAC Name | 4-(phenylhydrazinylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one |
SMILES | O=C1C=CC(C=C1)=NNC1=CC=CC=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10722602
|
Thermo Scientific Acros
417360250 |
25 g | Glass bottle |
47.54€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10589803
|
Thermo Scientific Acros
417361000 |
100 g | Glass bottle |
132.66€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorIdentificatori chimici
1689-82-3 | |
198.23 | |
JTSBGMZPPPULTA-UHFFFAOYSA-N | |
5354198 | |
O=C1C=CC(C=C1)=NNC1=CC=CC=C1 |
C12H10N2O | |
MFCD00002330 | |
C.I. 11800, 4-Hydroxyazobenzene, Solvent Yellow 7 | |
4-(phenylhydrazinylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one |
Specifica
4-Phenylazophenol | |
96.0 | |
97% | |
MFCD00002330 | |
C.I. 11800, 4-Hydroxyazobenzene, Solvent Yellow 7 | |
Authentic | |
4-(phenylhydrazinylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one | |
5354198 | |
≥96.0% | |
Fine Crystalline Powder |
1689-82-3 | |
100.0 | |
C12H10N2O | |
16, 96 | |
JTSBGMZPPPULTA-UHFFFAOYSA-N | |
O=C1C=CC(C=C1)=NNC1=CC=CC=C1 | |
198.23 | |
198.22 | |
Brown |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
- 4-Phenylazophenol
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.