Learn More
4-Phenyl-1-buten-4-ol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10786183
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 936-58-3 | C10H12O | 148.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 936-58-3
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Numero MDL MFCD00039617
InChI Key RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
PubChem CID 220119
IUPAC Name 1-phenylbut-3-en-1-ol
SMILES C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenyl-1-buten-4-ol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9920g/mL
Punti di ebollizione 234°C
Punto d'infiammabilità 103°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(OH)CH2CHCH2
Indice di rifrazione 1.5300 to 1.532
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.992
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Phenyl-1-buten-4-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/