Learn More
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]furan-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2702085
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 56671-28-4
Formula molecolare C9H8O4
Molecular Weight (g/mol) 180.159
Numero MDL MFCD00052170
InChI Key FABBWECRHZNMDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b furan-3-carboxylic acid, maybridge1_007745, 4-oxo-5,6,7-trihydrobenzo 1,2-b furan-3-carboxylic acid, oxotetrahydrobenzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-3-benzofurancarboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrocoumarone-3-carboxylic acid, 3-benzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxobenzofuran-3-carboxylic acid
PubChem CID 713937
IUPAC Name 4-oxo-6,7-dihydro-5H-1-benzofuran-3-carboxylic acid
SMILES C1CC2=C(C(=O)C1)C(=CO2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]furan-3-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 97%