Learn More
4-Oxo-3-aza-tricyclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-ene, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Oxo-3-aza-tricyclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-ene |
Nota nome | 99% |
Punto di fusione | 117.0°C to 122.0°C |
Colore | Beige |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 1 g |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene and ethanol |
Peso formulazione | 135.17 |