Learn More
4-n-Nonylphenol, 98+%
Codice prodotto. p-7022714
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 104-40-5 | C15H24O | 220.356 g/mol
4-n-Nonylphenol is used in manufacturing antioxidants, lubricating oil additives, laundry and dish detergents, emulsifiers, and solubilizers. Also be used to produce tris(4-nonyl-phenyl) phosphite (TNPP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-n-Nonylphenol is used in manufacturing antioxidants, lubricating oil additives, laundry and dish detergents, emulsifiers, and solubilizers. Also be used to produce tris(4-nonyl-phenyl) phosphite (TNPP).
Solubility
Sparingly Soluble (0.020 g/L) at 25°C.
Notes
Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Incompatible with oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-40-5
Formula molecolare C15H24O
Molecular Weight (g/mol) 220.356
Numero MDL MFCD00002396
InChI Key IGFHQQFPSIBGKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-nonylphenol, p-nonylphenol, phenol, 4-nonyl, para-nonylphenol, p-n-nonylphenol, phenol, nonyl, phenol, p-nonyl, nonylphenol mixed, phenol, nonyl derivs., 4-nonyl phenol
PubChem CID 1752
ChEBI CHEBI:34440
IUPAC Name 4-nonylphenol
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Nonylphenol
Punto di fusione 43°C to 46°C
Densità 0.937
Punti di ebollizione 127°C to 130°C (27 mmHg)
Punto d'infiammabilità 150°C (302°F)
Indice di rifrazione 1.511
Quantità 1 g
Numero UN UN2430
Beilstein 2047450
Informazioni di solubilità Sparingly Soluble (0.020g/L) at 25°C.
Peso formulazione 220.36
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-n-Nonylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-n-Nonylphenol