Learn More
4'-n-Nonylacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7020767
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37593-05-8
Formula molecolare C17H26O
Molecular Weight (g/mol) 246.394
Numero MDL MFCD00043717
InChI Key PWRSUUUQEQAMEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nonylacetophenone, 1-4-nonylphenyl ethan-1-one, 4-n-nonylacetophenone, 1-4-nonylphenyl ethanone, 4'-n-nonylacetophenone, p-nonyl acetophenone, 4'-nonylacetophenone, 1-acetyl-4-nonylbenzene
PubChem CID 142175
IUPAC Name 1-(4-nonylphenyl)ethanone
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-n-Nonylacetophenone
Punti di ebollizione 159°C to 161°C (2 mmHg)
Indice di rifrazione 1.505
Quantità 1 g
Peso formulazione 246.39
Percent Purity 97%