Learn More
4-Methylcyclohexanol, 99%, mixture of cis and trans
Codice prodotto. p-161930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
CAS: 589-91-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 589-91-3
Formula molecolare C7H14O
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00001449,MFCD00064171,MFCD00064170
InChI Key MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11524
IUPAC Name 4-methylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylcyclohexanol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -41.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 171.0°C to 173.0°C
Punto d'infiammabilità 68°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3C6H10OH
Indice di rifrazione 1.4570 to 1.4590
Quantità 5 g
Beilstein 06, 14
Gravità specifica 0.92
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.