Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 15419867
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 121177-82-0
Formula molecolare C8H10BNO3
Molecular Weight (g/mol) 178.982
Numero MDL MFCD03788427
InChI Key UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
PubChem CID 2773526
IUPAC Name [4-(methylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto di fusione 166°C to 168°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 178.98
Percent Purity 98%