Learn More
4'-Methylacetophenone, 96% Codice prodotto.: 11461788
4'-Methylacetophenone, 96%
Codice prodotto. 11461788
1000 g, 1000g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. 11461788
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14469.0B
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 122-00-9 | C9H10O | 134.18 g/mol
4'-Methylacetophenone is used as a flavoring agent. It reacts with morpholine to get 4-(p-tolyl-thioacetyl)-morpholine in the presence of sulfur as a reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of active pharmaceutical ingredients, perfumes and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4′-Methylacetophenone is used as a flavoring agent. It reacts with morpholine to get 4-(p-tolyl-thioacetyl)-morpholine in the presence of sulfur as a reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of active pharmaceutical ingredients, perfumes and cosmetics.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-00-9
Formula molecolare C9H10O
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Numero MDL MFCD00008751
InChI Key GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
PubChem CID 8500
IUPAC Name 1-(4-methylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Methylacetophenone
Punto di fusione -19°C
Densità 1.01
Punti di ebollizione 224°C to 226°C
Punto d'infiammabilità 92°C (197°F)
Indice di rifrazione 1.534
Quantità 1000 g
Beilstein 606053
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 96%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lotto10242568 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/08/2022 Codice prodottoA14469.0B,A14469.30,A14469.18
Numero di lottoI3424C Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Codice prodottoA14469.0B,A14469.30,A14469.18
Numero di lotto10232971 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Codice prodottoA14469.0B,A14469.30,A14469.18
Numero di lotto10120935 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Codice prodottoA14469.0B,A14469.30,A14469.18
Numero di lotto10204936 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Codice prodottoA14469.0B,A14469.30,A14469.18
Titolo del prodotto
4'-Methylacetophenone, 96% >