Learn More
(4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2695140
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Identificatori chimici
CAS 342405-27-0
Formula molecolare C12H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 200.241
Numero MDL MFCD02682074
InChI Key LXJHDOHHZSZIMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl methanol, 5-pyrimidinemethanol,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776512
IUPAC Name (4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl)methanol
SMILES CC1=NC(=NC=C1CO)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 200.24
Percent Purity 95%