Learn More
4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. p-2799215 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
CAS: 13139-86-1 | C7H7BrMgO | 211.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13139-86-1, 109-99-9
Formula molecolare C7H7BrMgO
Molecular Weight (g/mol) 211.34
Numero MDL MFCD00013515
InChI Key JKXAZEXIOPFJSC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenylmagnesium bromide solution, bromo 4-methoxyphenyl magnesium, p-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenyl magnesium bromide, 4-methoxyphenymagnesium bromide, 4-methoxy phenylmagnesiumbromide, p-methoxyphenyl magnesium bromide, p-methoxyphenyl-magnesium bromide, 4-methoxy-phenyl-magnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 2734898
IUPAC Name magnesium;methoxybenzene;bromide
SMILES COC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenylmagnesium bromide
CAS min. % 19.02, 74.64
CAS max % 25.36, 80.98
Colore Yellow to Brown
Densità 1.0000g/mL
Punto d'infiammabilità −21°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare CH3O(C6H4)MgBr
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction
Peso formulazione 211.34
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.