Learn More
4-Meth-5-(4,4,5,5-tetrameth-1,3,2-dioxaborol-2-yl)-2-(4-(triflmeth)phen)-1,3-thiaz, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10370453
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 690631-96-0
Formula molecolare C17H19BF3NO2S
Molecular Weight (g/mol) 369.21
Numero MDL MFCD05664416
InChI Key ZUROXICAUJQTIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-boronic acid pinacol ester, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl ph-1,3-thiazole, 4-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole
PubChem CID 2794643
IUPAC Name 4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 369.21
Percent Purity 97%