Learn More
4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3881476
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 941717-02-8
Formula molecolare C12H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 203.24
Numero MDL MFCD11506354
InChI Key HKKGHFQAYVPNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 4-isocyanato-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl isocyanate, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-isocyanate
PubChem CID 33589534
IUPAC Name 4-isocyanato-4-phenyloxane
SMILES O=C=NC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isocyanato-4-phenyltetrahydropyran
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 97%