Learn More
4-Iodophenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
53.97€ - 1111.00€
Identificatori chimici
CAS | 540-38-5 |
---|---|
Formula molecolare | C6H5IO |
Molecular Weight (g/mol) | 220.01 |
Numero MDL | MFCD00002327 |
InChI Key | VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b |
PubChem CID | 10894 |
ChEBI | CHEBI:43521 |
IUPAC Name | 4-iodophenol |
SMILES | OC1=CC=C(I)C=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10153260
|
Thermo Scientific Acros
122390100 |
10 g | Bottiglia in vetro |
53.97€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10265260
|
Thermo Scientific Acros
122390250 |
25 g | Bottiglia in vetro |
91.15€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11944681
|
Thermo Scientific Acros
122391000 |
100 g | Bottiglia in vetro |
266.33€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15129173
|
Thermo Scientific Acros
122395000 |
500 g | Bottiglia in vetro | N/A | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
540-38-5 | |
220.01 | |
VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N | |
10894 | |
4-iodophenol |
C6H5IO | |
MFCD00002327 | |
p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b | |
CHEBI:43521 | |
OC1=CC=C(I)C=C1 |
Specifica
4-Iodophenol | |
89.0°C to 94.0°C | |
287.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
IC6H4OH | |
06,208 | |
p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b | |
VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N | |
4-iodophenol | |
10894 | |
220.01 | |
Crystalline Powder or Crystals |
540-38-5 | |
Beige to Brown or Pink | |
Authentic | |
C6H5IO | |
MFCD00002327 | |
15,5079 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether | |
OC1=CC=C(I)C=C1 | |
220.01 | |
CHEBI:43521 | |
99% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-745-5
- 4-Iodophenol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.