Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10215771
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4919-37-3
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00016536
InChI Key OMNHTTWQSSUZHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem16247, acmc-209kf7, ksc496e2b, omnhttwqssuzho-uhfffaoysa, 3.5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-dimethyl-4-hydroxy-benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzoic acid
PubChem CID 138387
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3, 5-dimethylbenzoic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 221.0°C to 226.0°C
Colore Beige or Pink to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.