Learn More
4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-3778798 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 875-59-2
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00002303
InChI Key IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70133
ChEBI CHEBI:87314
IUPAC Name 1-(4-hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 127°C to 132°C
Colore Tan to White
Punti di ebollizione 313°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H3(CH3)COCH3
Quantità 5 g
Beilstein 08, 111
Sinonimo 4'-hydroxy-2'-methylacetophenone, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl ethanone, 4-hydroxy-2-methylacetophenone, 2-methyl-4-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl, 3-methyl-4-acetylphenol, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-hydroxy-2-methylbenzene, ethanone,1-4-hydroxy-2-methylphenyl, 2'-methyl-4'-hydroxyacetophenone
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals or Powder