Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid, 98%
CAS: 453-71-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
36.30€ - 117.00€
Identificatori chimici
CAS | 453-71-4 |
---|---|
Formula molecolare | C7H4FNO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 185.11 |
Numero MDL | MFCD00007058 |
InChI Key | BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid |
PubChem CID | 67987 |
IUPAC Name | 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid |
SMILES | OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10430921
|
Thermo Scientific Acros
305060050 |
5 g | Bottiglia in vetro |
36.30€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10783583
|
Thermo Scientific Acros
305060250 |
25 g | Bottiglia in vetro |
117.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
453-71-4 | |
185.11 | |
BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N | |
67987 | |
OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O |
C7H4FNO4 | |
MFCD00007058 | |
4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid | |
4-fluoro-3-nitrobenzoic acid |
Specifica
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid | |
453-71-4 | |
100.0 | |
Tan to Yellow | |
97.5% min. (GC) | |
FC6H3(NO2)CO2H | |
4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid | |
BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N | |
4-fluoro-3-nitrobenzoic acid | |
67987 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
120.0°C to 126.0°C | |
Authentic | |
C7H4FNO4 | |
MFCD00007058 | |
Solubility in water: insoluble in water | |
OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O | |
185.11 | |
185.11 | |
Crystals or Powder |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 207-221-3