Learn More
4-Ethylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10530594
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 63139-21-9
Formula molecolare C8H11BO2
Molecular Weight (g/mol) 149.98
Numero MDL MFCD00859377
InChI Key RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethylphenyl boronic acid, 4-ethylbenzeneboronic acid, 4-ethylphenyl boranediol, 4-ethylphenylboronicacid, p-ethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-ethylphenyl, pubchem7884, 4-ethylbenzenboronic acid, acmc-1bik6
PubChem CID 2734352
IUPAC Name (4-ethylphenyl)boronic acid
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylphenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,methanol
Peso formulazione 149.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Ethylphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.