Learn More
4-Ethylcyclohexanone, 99%
Codice prodotto. p-7045083
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 5441-51-0 | C8H14O | 126.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5441-51-0
Formula molecolare C8H14O
Molecular Weight (g/mol) 126.20
Numero MDL MFCD00001644
InChI Key OKSDJGWHKXFVME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-ethyl, 4-ethyl cyclohexanone, 4-ethyl-cyclohexanone, 1-ethyl-4-oxocyclohexane, trans-4-ethylcyclohexanone, acmc-1aru9, ksc273s8l, 5-ethyl-2-oxocyclohexyl
PubChem CID 79506
IUPAC Name 4-ethylcyclohexan-1-one
SMILES CCC1CCC(=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylcyclohexanone
Densità 0.895
Punti di ebollizione 192°C to 194°C
Punto d'infiammabilità 63°C (145°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.4515
Quantità 25 g
Beilstein 1924964
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 99%