Learn More
4-(Ethylamino)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10441854
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Identificatori chimici
CAS 7409-09-8
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Numero MDL MFCD00102118
InChI Key SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethylamino benzoic acid, 4-ethylaminobenzoic acid, benzoic acid,4-ethylamino, maybridge1_002225, p-athylaminobenzoesaure, swxfmmwyvsyqgf-uhfffaoysa-n
PubChem CID 2775249
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Ethylamino)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare CH3CH2NHC6H4CO2H
Quantità 10 g
Peso formulazione 165.19
Percent Purity 97%