Learn More
4'-Ethoxyacetophenone, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4'-Ethoxyacetophenone |
CAS min. % | 98.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 35.0°C to 38.0°C |
Punti di ebollizione | 268.0°C to 269.0°C (758.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 134°C |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 164.2 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4'-Ethoxyacetophenone
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.